missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BI-1347, MedChemExpress

Código de producto. 16454938
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16454938 10 mg 10 miligramos
16477677 5 mg 5 miligramos
16435716 100 mg 100 miligramos
16421187 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16454938

Marca: Medchem Express HY12035010mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BI-1347 is a potent CDK8 inhibitor extracted from patent WO2017202719A1, product I-003, has an IC50 of 1.1 nM.

BI-1347 is a potent CDK8 inhibitor extracted from patent WO2017202719A1, product I-003, has an IC50 of 1.1 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BI-1347
CAS 2163056-91-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20N4O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (350.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)C)CN1N=CC(C2=CC=C(C3=CN=CC4=C3C=CC=C4)C=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 356.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.42
Porcentaje de pureza 98.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.