Learn More
BHMT Monoclonal Antibody (OTI1E5), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17592881
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17592881 30 μL 30 microlitros
17572881 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17592881
Marca: Origene Technologies TA500961S
Mouse Monoclonal Antibody
BHMT Monoclonal antibody specifically detects BHMT in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno BHMT
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E5
Concentración 0.7 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica BHMT
N.º de referencia del gen Q93088
Alias de gen betaine-homocysteine methyltransferase; betaine--homocysteine S-methyltransferase; betaine-homocysteine S-methyltransferase; betaine--homocysteine S-methyltransferase 1; BHMT; BHMT1; epididymis secretory sperm binding protein Li 61p; HEL-S-61p
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human BHMT produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 635
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a