missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BHLHE41 Monoclonal Antibody (OTI7E8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200019123
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17526703 30 μL 30 microlitros
17506703 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17526703

Marca: Origene Technologies TA806510S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BHLHE41 Monoclonal antibody specifically detects BHLHE41 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno BHLHE41
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7E8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Bhlhe41
N.º de referencia del gen Q9C0J9
Alias de gen 2-Dec; 6430520M22Rik; basic helix-loop-helix domain containing, class B, 3; basic helix-loop-helix domain containing, class B3; basic helix-loop-helix family member e41; basic helix-loop-helix family, member e41; bHLH transcriptional factor Dec2; Bhlhb2l; Bhlhb3; bHLHe41; Class B basic helix-loop-helix protein 3; class E basic helix-loop-helix protein 41; Dec2; differentially expressed in chondrocytes protein 2; Enhancer-of-split and hairy-related protein 1; hDEC2; mDEC2; SHARP1; SHARP-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-297 of human BHLHE41 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79365
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.