missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BHLHE41 Monoclonal Antibody (OTI7E8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17506703
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17506703 100 μL 100 microlitros
17526703 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17506703

Marca: Origene Technologies TA806510

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BHLHE41 may be a transcriptional repressor that represses both basal and activated transcription.

Especificaciones

Antígeno BHLHE41
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7E8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica BHLHE41
N.º de referencia del gen Q9C0J9
Alias de gen BHLHB3, DEC2, SHARP1, hDEC2
Símbolos de los genes BHLHE41
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-297 of human BHLHE41 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79365
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.