missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BHLHE40, Mouse anti-Human, Clone: 5B1, Abnova™

Código de producto. 16188805
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16188805 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16188805

Marca: Abnova H00008553M01.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: LSGRNVETGQEMFCSGFQTCAREVLQYLAKHENTRDLKSSQLVTHLHRVVSELLQGGTSRKPSDPAPKVMDFKEKPSSPAKGSEGPGKNCVPVIQRTFAH

Especificaciones

Antígeno BHLHE40
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 5B1
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica basic helix-loop-helix family, member e40
N.º de referencia del gen NM_003670
Alias de gen BHLHB2/DEC1/FLJ99214/SHARP-2/STRA13/Stra14
Símbolos de los genes BHLHE40
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BHLHB2 (NP_003661, 130 a.a. ∼ 229 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8553
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.