missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BHLHE40 Monoclonal Antibody (OTI4C4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17552994
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17552994 30 μL 30 microlitros
17532994 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17552994

Marca: Origene Technologies TA810139S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BHLHE40 Monoclonal antibody specifically detects BHLHE40 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno BHLHE40
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4C4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SEC23B
N.º de referencia del gen Q15437
Alias de gen 1-Dec; basic helix-loop-helix domain containing, class B, 2; basic helix-loop-helix domain containing, class B2; basic helix-loop-helix family member e40; basic helix-loop-helix family, member e40; bHLHb2; Bhlhe40; C130042M06Rik; Class B basic helix-loop-helix protein 2; class E basic helix-loop-helix protein 40; Clast5; CR8; cytokine response gene 8; DEC1; differentially expressed in chondrocytes 1; differentially expressed in chondrocytes protein 1; differentiated embryo chondrocyte expressed gene 1; E47 interaction protein 1; EIP1; eip1 (E47 interaction protein 1); enhancer-of split and hairy-related protein 2; enhancer-of-split and hairy-related protein 2; FLJ99214; HLHB2; SHARP2; SHARP-2; stimulated by retinoic acid 14; stimulated by retinoic acid gene 13 protein; STRA13; Stra14
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 392-641 of human SEC23B produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10483
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.