missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BHLHE40 Monoclonal Antibody (OTI4C4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA810139
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Differentiated embryo-chondrocyte expressed gene 1 (DEC1) is an important protein involved in embryonic cell differentiation, proliferation, and apoptosis. It has also recently been shown to be regulated by hypoxia. The loss of DEC1 expression may be an early event in the development of lung cancer, while DEC1 may be up-regulated by hypoxia in other cancers and in more extreme hypoxia it may have a role in cell death.Especificaciones
| BHLHE40 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O14503 | |
| BHLHE40 | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-313 of human BHLHE40 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4C4 | |
| Unconjugated | |
| BHLHE40 | |
| BHLHB2, Clast5, DEC1, HLHB2, SHARP-2, SHARP2, STRA13, Stra14 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 8553 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido