missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BHLHA15 Mouse anti-Human, Pig, Rat, Mouse, Clone: 1E10B3, Proteintech

Código de producto. 17699776 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17699776 20 μL 20 microlitros
17689776 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17699776

Marca: Proteintech 680921IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BHLHA15 Monoclonal antibody apecifically detetects BHLHA15 antigen in Human, Pig, Rat, Mouse Samples. It is validated for Western Blot, ELISA.

Especificaciones

Antígeno BHLHA15
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1E10B3
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC113394
Símbolos de los genes BHLHA15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BHLHA15 fusion protein Ag18509
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 168620
Especies diana Human, Pig, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.