Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltorio esterilizable en autoclave BHD Blue
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Beschreibung
- Diseñado para esterilización por vapor
- Tratados para impartir repelencia al agua y al alcohol
- Tela no tejida formada en húmedo y ligera compuesta de pulpa de madera natural y fibras de poliéster unidas con un aglutinante de resina
- Barrera microbiana suficiente
- Resiste desgarros y punciones
- No contiene caucho de látex natural
- Procesados y envasados en salas limpias con certificación ISO
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Blue |
| Desechables | Single-use |
| Material | Cellulose |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Sin látex | Yes |
| Dimensiones (L x An) | 18 x 18 in |
| Longitud (imperial) | 18 in. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?