Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltorio esterilizable en autoclave BHD Blue
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
8 x 8 in
9 x 9 in
12 x 12 in
15 x 15 in
18 x 18 in
20 x 20 in
24 x 24 in
30 x 30 in
36 x 36 in
40 x 40 in
45 x 45 in
45 x 48 in
54 x 54 in
54 x 72 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
Descripción
- Diseñado para esterilización por vapor
- Tratados para impartir repelencia al agua y al alcohol
- Tela no tejida formada en húmedo y ligera compuesta de pulpa de madera natural y fibras de poliéster unidas con un aglutinante de resina
- Barrera microbiana suficiente
- Resiste desgarros y punciones
- No contiene caucho de látex natural
- Procesados y envasados en salas limpias con certificación ISO
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Blue |
| Desechables | Single-use |
| Material | Cellulose |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Sin látex | Yes |
| Dimensiones (L x An) | 24 x 24 in |
| Longitud (imperial) | 24 in. |
| Mostrar más |