missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BGT226 maleate, MedChemExpress

Código de producto. 16488347
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16488347 5 mg 5 miligramos
16425658 10 mg 10 miligramos
16406176 100 mg 100 miligramos
16401827 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16488347 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13334

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BGT226 (NVP-BGT226 maleate) is a PI3K (with IC50s of 4 nM, 63 nM and 38 nM for PI3Kα, PI3Kβ and PI3Kγ) /mTOR dual inhibitor which displays potent growth-inhibitory activity against human head and neck cancer cells.

BGT226 (NVP-BGT226 maleate) is a PI3K (with IC50s of 4 nM, 63 nM and 38 nM for PI3Kα, PI3Kβ and PI3Kγ) /mTOR dual inhibitor which displays potent growth-inhibitory activity against human head and neck cancer cells.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BGT226 maleate
CAS 1245537-68-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H29F3N6O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo NVP-BGT226 maleate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (153.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(C=N1)C2=CC=C(C3=C2)N=CC(N4C)=C3N(C4=O)C5=CC=C(C(C(F)(F)F)=C5)N6CCNCC6.OC(/C=C\C(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 650.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 650.6
Porcentaje de pureza 98.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.