Learn More
Thermo Scientific™ BglI (10 U/μL)
Código de producto. 10131330 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2000 U
5 × 2000 U
Tamaño de la unidad:
2000 unidades
paquete de 5
10131330 2000 U 2000 unidades
10785271 5 × 2000 U paquete de 5
2 options
Código de producto. 10131330
Marca: Thermo Scientific™ ER0071
Edge
Corte en los sitios GCCNNNN^NGGC con enzima de restricción BglI, que funciona mejor a 37 °C con el tampón O.
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – Control de calidad estricto y proceso de fabricación líder del sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Aplicaciones
  • Clonación molecular
  • Mapas de sitios de restricción
  • Genotipado
  • Southern blot
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzima Bgl I
Tampón compatible Tampón O 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 2000 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional