missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BG45, MedChemExpress

Código de producto. 16463617
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16463617 50 mg 50 miligramos
16477598 10 mg 10 miligramos
16410078 5 mg 5 miligramos
16407526 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16463617 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18712

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BG45 is an HDAC class I inhibitor with selectivity for HDAC3 (IC50 = 289 nM).

BG45 is an HDAC class I inhibitor with selectivity for HDAC3 (IC50 = 289 nM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BG45
CAS 926259-99-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H10N4O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 48 mg/mL (224.07 mM)
SMILES O=C(C1=NC=CN=C1)NC2=CC=CC=C2N
Peso molecular (g/mol) 214.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.