Learn More
Gibco™ Medios BG-11 optimizados para cianobacterias
Descripción
Los medios Gibco™ BG-11 están optimizados para el crecimiento y mantenimiento de cianobacterias seleccionadas, lo que incluye Synechococcus elongatus. La formulación está lista para su uso en 1X para evitar laboriosos pasos de preparación de medios.
Cada medio Gibco™ BG-11 se presenta en el premiado frasco Gibco™ diseñado para un uso más fácil en la cabina de bioseguridad, lo que minimiza el riesgo de contaminación y le ayuda a realizar el cultivo celular de forma más uniforme. En conjunto, el embalaje y la calidad superiores, la mayor fiabilidad y la uniformidad mejorada en el cultivo de cianobacterias dan como resultado una mayor eficacia global y datos más sólidos (fig. 1, 2).
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Cada medio Gibco™ BG-11 se presenta en el premiado frasco Gibco™ diseñado para un uso más fácil en la cabina de bioseguridad, lo que minimiza el riesgo de contaminación y le ayuda a realizar el cultivo celular de forma más uniforme. En conjunto, el embalaje y la calidad superiores, la mayor fiabilidad y la uniformidad mejorada en el cultivo de cianobacterias dan como resultado una mayor eficacia global y datos más sólidos (fig. 1, 2).
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Los medios de crecimiento Gibco™ BG-11 contienen: • 1 l de medios Gibco™ BG-11; almacenar a 4 °C |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de medios | Medios de algas |
| Método de preparación | Ninguno (listo para usar) |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Clase de organismo diana | Cianobacterias |
| Cantidad | 1 L |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |