missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BFSP2 Monoclonal Antibody (OTI2B7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17593903
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17593903 30 μL 30 microlitros
17573903 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17593903 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA804359S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BFSP2 Monoclonal antibody specifically detects BFSP2 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno BFSP2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica BFSP2
N.º de referencia del gen Q13515
Alias de gen 49 kDa cytoskeletal protein; AI448593; beaded filament protein CP49; beaded filament structural protein 2; beaded filament structural protein 2, phakinin; bfps2, Cytoskeletal protein, 49-kD; BFSP2; CP 47; CP47; CP49; CTRCT12; DKEYP-73D8.2; hypothetical protein LOC494090; lens fiber cell beaded filament protein CP 47; Lens fiber cell beaded filament protein CP 49; lens intermediate filament-like light; LIFL-L; MGC142078; MGC142080; phakinin; PHAKOSIN; zgc:103750
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 184-415 of human BFSP2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8419
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.