Learn More
Bevacizumab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Código de producto. 16427229
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16427229 100 μg 100 microgramos
16437229 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16427229 Proveedor ACROBiosystems N.º de proveedor BEBY9100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Bevacizumab Monoclonal antibody specifically detects Bevacizumab, recommended for ADA assay.
Especificaciones
Antígeno Bevacizumab
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Hybridoma
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento -20°C