Learn More
Bevacizumab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Descripción
Bevacizumab Monoclonal antibody specifically detects Bevacizumab, recommended for PK/PD.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Bevacizumab |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Hybridoma |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |