Learn More
Bevacizumab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Código de producto. 16487219
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487219 100 μg 100 microgramos
16497219 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16487219 Proveedor ACROBiosystems N.º de proveedor BEBY10100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Bevacizumab Monoclonal antibody specifically detects Bevacizumab, recommended for PK/PD.
Especificaciones
Antígeno Bevacizumab
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Hybridoma
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento -20°C