Learn More
Saint-Gobain Tubos Bev-A-Line XX
Código de producto. 11753139
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,2 mm
6,4 mm
9,5 mm
Tamaño de la unidad:
150 M
75 M
paquete de 150
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11753139 4,2 mm paquete de 150
11763139 9,5 mm 75 M
11713129 6,4 mm 150 M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11753139 Proveedor Saint-Gobain N.º de proveedor 0649150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para manipular la mayoría de combustibles y lubricantes industriales, estos tubos resisten el abombamiento o endurecimiento causados por líquidos con base de hidrocarburos. Los tubos para lubricante y combustible Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon reducen el riesgo de error debido a grietas
  • Tubos translúcidos soldables por calor
  • Sin plastificadores
  • Seguros para uso general, con alimentos, bebidas, fármacos y en laboratorio
  • Más asequibles que los tubos de PTFE
  • Resina conforme con la FDA (revestimiento: 21 CFR 177.1520; carcasa 21 CFR 177.1350)
  • Cumple con los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, USDA y el Formulario Nacional estadounidense
  • Esterilizar con óxido de etileno o con calor seco
  • Evitar el uso de disolventes fuertes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, NSF, la resina de revestimiento tiene aprobación de la NSF para agua potable
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4,2 mm
Material Bev-A-Line
Diámetro exterior (imperial) 6,4 mm
Longitud global (métrico) 152,4 m
Grosor (métrico) 1,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de alta pureza y muestreo de aire
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Flexibility Los tubos
Presión máxima 130 psi
Max. Operating Temperature (Metric) De – 51 a 71 °C