Learn More
Saint-Gobain Tubos Bev-A-Line XX
Código de producto. 11713129
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,2 mm
6,4 mm
9,5 mm
Tamaño de la unidad:
150 M
75 M
paquete de 150
Código de producto. 11713129
Marca: Saint-Gobain 0649154
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para manipular la mayoría de combustibles y lubricantes industriales, estos tubos resisten el abombamiento o endurecimiento causados por líquidos con base de hidrocarburos. Los tubos para lubricante y combustible Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon reducen el riesgo de error debido a grietas
  • Tubos translúcidos soldables por calor
  • Sin plastificadores
  • Seguros para uso general, con alimentos, bebidas, fármacos y en laboratorio
  • Más asequibles que los tubos de PTFE
  • Resina conforme con la FDA (revestimiento: 21 CFR 177.1520; carcasa 21 CFR 177.1350)
  • Cumple con los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, USDA y el Formulario Nacional estadounidense
  • Esterilizar con óxido de etileno o con calor seco
  • Evitar el uso de disolventes fuertes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, USP, USDA, Formulario Nacional estadounidense
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Diámetro exterior (imperial) 9,6 mm
Longitud global (métrico) 150 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Seguros para alimentos, bebidas, fármacos, uso general y de laboratorio, pueden soportar temperaturas más elevadas que los tubos Bev-A-Line™ IV, seguros para la mayoría de alcoholes, evite disolventes fuertes
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Flexibility Semirrígido
Presión máxima 100 psi
Max. Operating Temperature (Metric) De – 51 a 71 °C