Learn More
Saint-Gobain Tubos Bev-A-Line V
Código de producto. 11745289
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
9,6 mm
Diámetro exterior (imperial):
4,8 mm
12,8 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
16,6 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
paquete de 15
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) unitSize
11745289 1,6 mm 4,8 mm 1,6 mm paquete de 15
11763119 9,6 mm 12,8 mm 16,6 mm 15 M
2 options
Código de producto. 11745289
Marca: Saint-Gobain 0649110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Seguros para uso general, con alimentos, bebidas, fármacos y en laboratorio. Los tubos Bev-A-Line™ V Saint Gobain Performance Plastics™ pueden soportar temperaturas más altas que los tubos Bev-A-Line™ IV. Seguros para la mayoría de alcoholes; evite los disolventes fuertes.
  • Tubos translúcidos soldables por calor
  • Sin plastificadores
  • Seguros para uso general, con alimentos, bebidas, fármacos y en laboratorio
  • Más asequibles que los tubos de PTFE
  • Resina conforme con la FDA (revestimiento: 21 CFR 177.1520; carcasa 21 CFR 177.1350)
  • Cumple con los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, USDA y el Formulario Nacional estadounidense
  • Esterilizar con óxido de etileno o con calor seco
  • Evitar el uso de disolventes fuertes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, USP, USDA, Formulario Nacional estadounidense
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Diámetro exterior (imperial) 4,8 mm
Longitud global (métrico) 15,2 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Seguros para alimentos, bebidas, fármacos, uso general y de laboratorio, pueden soportar temperaturas más elevadas que los tubos Bev-A-Line™ IV, seguros para la mayoría de alcoholes, evite disolventes fuertes
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Flexibility Semirrígido
Presión máxima 6,3 bar, 91 psi
Max. Operating Temperature (Metric) De – 51 a 93 °C