missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E in., celon Bev-A-Line™ IV Tubing

Código de producto. 30053485 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/2 in
1/4 in
1/8 in
1 in
3/4 in
3/8 in
Diámetro exterior (imperial):
1-1/4 in
1/2 in
1/4 in
1 in
3/16 in
3/4 in
3/8 in
5/8 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30053485

Marca: E in., celon 5011760

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A lightweight, high clarity, transparent tubing, which provides higher-pressure and vacuum capabilities

Meets FDA, USDA, National Formulary, and USP standards for food, beverage, pharmaceutical, and laboratory usage. Co-e in., truded to combine the benefits of two tubes in one product. The clear shell provides e in., cellent durability and greater burst strength than PVC. Complete visual flow. Free technical application support available to assist with tubing selection

Especificaciones

Diámetro interior (imperial) 1 in
Diámetro exterior (imperial) 1-1/4 in
Longitud global (imperial) 50 ft.
Color Natural
Tipo de producto Bev-A-Line IV Tubing

Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado