Learn More
Buerkle™ Junta de rosca de polipropileno para recipientes
Código de producto. 10790163 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10790163
Marca: Buerkle™ 56003140
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con las bombas de cilindro Buerkle™ y para ayudar en la transferencia rápida de líquidos de barriles, recipientes y depósitos.
  • Para fijar el cuerpo de la bomba en cualquier lado del recipiente
  • También para tapones de rosca de cuello ancho
  • La junta de rosca de 50,8 mm (2 pulgadas) está atornillada desde el interior con una tuerca de seguridad de 50,8 mm (2 pulgadas).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 60 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con Bombas para barril
Tipo de producto Junta de rosca