Learn More
Buerkle™ Conexión de contenedor con rosca exterior
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Anchura (métrico):
13,5 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con rosca exterior
- Completo con cierres EPDM
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para el montaje fácil de la rosca en los lados de los contenedores |
| Anchura (métrico) | 13,5 mm |
| Incluye | Tamaño de rosca de 12,7 mm (1/2 pulgadas) |
| Color | Gris |
| Tipo de producto | Conexión del contenedor |