Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido betulínico
Código de producto. p-7139363 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15881012 250 mg 250 miligramos
15871012 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15881012
Marca: Thermo Scientific Chemicals 462872500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 472-15-1 | C30H48O3 | 456.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 472-15-1
Fórmula molecular C30H48O3
Peso molecular (g/mol) 456.71
Clave InChI QGJZLNKBHJESQX-FZFNOLFKSA-N
PubChem CID 64971
ChEBI CHEBI:3087
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betulinic acid