missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Betrixaban, MedChemExpress

Código de producto. p-200100091
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16486477 5 mg 5 miligramos
16484816 100 mg 100 miligramos
16460137 50 mg 50 miligramos
16423758 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16486477

Marca: Medchem Express HY102685mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Betrixaban (PRT054021) is a highly potent, selective, and orally efficacious factor Xa (fXa) inhibitor with an IC50 of 1.5 nM. Betrixaban shows antithrombotic effect.

Betrixaban (PRT054021) is a highly potent, selective, and orally efficacious factor Xa (fXa) inhibitor with an IC50 of 1.5 nM. Betrixaban shows antithrombotic effect.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Betrixaban
CAS 330942-05-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H22ClN5O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo PRT054021
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (55.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(N(C)C)C(C=C1)=CC=C1C(NC2=CC=C(OC)C=C2C(NC(C=C3)=NC=C3Cl)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 451.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.91
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.