missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BETd-260, MedChemExpress

Código de producto. 16479926
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16479926 50 mg 50 miligramos
16493398 10 mg 10 miligramos
16456127 5 mg 5 miligramos
16432756 25 mg 25 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16479926

Proveedor: Medchem Express HY101519

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BETd-260 (ZBC 260) is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BET, with as low as 30 pM against BRD4 protein in RS4;11 leukemia cell line. BETd-260 potently suppresses cell viability and robustly induces apoptosis in hepatocellular carcinoma (HCC) cells.

BETd-260 (ZBC 260) is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BET, with as low as 30 pM against BRD4 protein in RS4

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BETd-260
CAS 2093388-62-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H46N10O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo ZBC 260
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (31.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCN1N=C(C2CC2)C=C1NC3=NC(C(NCCCCCC4=CC=CC5=C4CN(C6C(NC(CC6)=O)=O)C5=O)=O)=NC7=C3C8=CC(OC)=C(C9=C(C)ON=C9C)C=C8N7
Peso molecular (g/mol) 798.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 798.89
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.