Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de sílice BetaSil™, tamaño de partículas de 5 μm
Código de producto. 10057254 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10057254 250 mm 4,6 mm cada uno
10457034 100 mm 1 mm cada uno
10129564 50 mm 3 mm cada uno
10198914 50 mm 2,1 mm cada uno
10407424 100 mm 2,1 mm cada uno
10312725 100 mm 3 mm cada uno
10597435 150 mm 2,1 mm cada uno
10077394 150 mm 3 mm cada uno
10539745 250 mm 3 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10057254 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 70005254630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disfrute de una potente columna para separar compuestos no polares y moderadamente polares basada en sílice de 100 Å y gran pureza y diseñada para el análisis de moléculas pequeñas.
  • Sílice de alta pureza de 100 Å
  • Se utiliza para la separación de compuestos no polares y moderadamente polares.
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 7,5
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 310 m²/g
Temperatura 35°C
Tipo USP L3
Fase estacionaria Sílice
Línea de productos Beta
Material de embalaje Sílice esférico, completamente poroso
Tipo de columna Fase normal
Con desactivación terminal N/D
Fase Fase normal