Descripción
Disfrute de una potente columna para separar compuestos no polares y moderadamente polares basada en sílice de 100 Å y gran pureza y diseñada para el análisis de moléculas pequeñas.
- 100&Angst; de sílice
- Gran área de superficie
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Diámetro (métrico) | 1 mm de diámetro interior |
| Diámetro interior (métrico) | 1 mm |
| Línea de productos | BetaSil |