Description
Disfrute de una potente columna para separar compuestos no polares y moderadamente polares basada en sílice de 100 Å y gran pureza y diseñada para el análisis de moléculas pequeñas.
- 100Å de sílice
- Gran área de superficie
Specifications
Specifications
| pH | De 2 a 9 |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Tamaño de poro | 100Å |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Columna para HPLC |
| Con desactivación terminal | No |
| Tipo USP | L3 |
| Línea de productos | BetaSil |