Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC de fenil BetaSil™, tamaño de partículas de 3 μm
Código de producto. 10108924 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
50 mm
100 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10108924
Marca: Thermo Scientific™ 70603052130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
  • Química Thermo Scientific en sílice 100Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Tamaño de partículas 3 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Línea de productos Beta
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa