Descripción
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
Características de la fase sólida Betasil fenil/hexil
- Ligando en sílice de 100Å
- Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Las columnas con Betasil fenil/hexil ofrecen una selectividad única
Requiere:
Soporte Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Carga de carbono | 11 % |
| pH | De 2 a 9 |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Tamaño de poro | 100Å |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Tipo USP | L11 |
| Línea de productos | Beta |