Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de fenil/hexil BetaSil™, tamaño de partículas de 5 μm
Código de producto. 11553021 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11553021
Marca: Thermo Scientific™ 73005053030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen una selectividad única
  • Química Thermo Scientific en sílice 100Å
  • Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Información de órdenes
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenil/Hexil
Línea de productos Beta
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa