Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de fenil/hexil BetaSil™, tamaño de partículas de 5 μm
Código de producto. 11543021 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11543021 50 mm 2,1 mm cada uno
11563021 50 mm 4,6 mm cada uno
11553021 50 mm 3 mm cada uno
10638725 150 mm 2,1 mm cada uno
4 options
Código de producto. 11543021
Marca: Thermo Scientific™ 73005052130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen una selectividad única
  • Química Thermo Scientific en sílice 100Å
  • Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Información de órdenes
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenil/Hexil
Línea de productos Beta
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa