Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de fenil/hexil BetaSil™, tamaño de partículas de 5 μm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
- Química Thermo Scientific en sílice 100Å
- Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Order Info
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call Customer Service for more information.
Specifications
Specifications
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Tipo USP | L11 |
| Fase estacionaria | Fenil/Hexil |
| Línea de productos | Beta |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 11 % |
| Show More |