Descripción
Requires
Thermo Scientific Uniguard™ o soporte autónomo, se venden por separado.
- Química Thermo Scientific en sílice 100Å
- Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Tamaño de partículas: 5 μm
- 10 mm x 4,0 mm de diámetro interno
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 2,1 mm |
| Fase estacionaria | Fenil |
| Línea de productos | Beta |