Descripción
El cartucho protector de diol Thermo Scientific™ BetaSil™ está disponible en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Descripción | Tamaño partícula: 5 µm; 10 de altura x 4,0 mm de D.I. |
| Para utilizar con (aplicación) | LC-MS |
| Línea de productos | Beta |