Learn More
Thermo Scientific™ Columnas BetaSil™ CN, tamaño de partícula 5 μm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las columnas de HPLC Thermo Scientific Betasil CN combinan una gran superficie específica con una perfecta cobertura de la fase enlazada.
- Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Tipo USP | L10 |
| Fase estacionaria | Ciano (CN) |
| Línea de productos | Beta |
| Mostrar más |