Learn More
Thermo Scientific™ Columnas BetaSil™ CN, tamaño de partícula 5 μm
Código de producto. 10755326 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10755326
Marca: Thermo Scientific™ 70805254630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas de HPLC Thermo Scientific Betasil CN combinan una gran superficie específica con una perfecta cobertura de la fase enlazada.
  • Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 250 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Tipo USP L10
Fase estacionaria Ciano (CN)
Línea de productos Beta
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 6 %
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa, fase normal, selectividad polar