Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C8, tamaño de partículas de 3 μm
Código de producto. 10579365 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
50 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10579365
Marca: Thermo Scientific™ 70203052130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas para HPLC Thermo Scientific BetaSil C8 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 50 mm
Tamaño de partículas 3 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Línea de productos Beta
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 12%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa