Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores BetaSil™ C8
Código de producto. p-3135660 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
4 o 4,6 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10712147 3 mm 5 μm paquete de 4
10448864 4 o 4,6 mm 5 μm paquete de 4
2 options
Código de producto. 10712147
Marca: Thermo Scientific™ 70205013001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Soporte Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
Los cartuchos protectores drop-in ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de la columna.
Los cartuchos protectores drop-in ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de la columna.
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
  • Tamaño de partículas: 5 μm
  • 10 L x 3,0 mm D.I.
  • Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
  • Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Fase estacionaria C8
Línea de productos BetaSil