Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BETASIL™ PREP C18
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Proporcione la gran área de superficie con una alta cobertura de fase unida para sus necesidades de purificación de ampliación con las columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ BETASIL™ C18. Nuestras columnas se presentan en una amplia gama de dimensiones para adaptarse a sus necesidades de aplicación.
- Química unida a sílice de 100 Å
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.
Pedidos específicos del cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna preparativa, estándar |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 4300 psi (300 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Área de la superficie | 310 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Mostrar más |