Descripción
Requires
Soporte Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
Se comercializan cartuchos protectores para todas las fases Thermo Scientific más vendidas.
- Tamaño de partícula: 5 μm
- 10 de longitud x 4,0mm de diámetro interior
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
- Química Thermo Scientific en sílice 100Å
- Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 2,1 mm |
| Fase estacionaria | C1 |
| Línea de productos | Beta |