missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Betamethasone dipropionate, MedChemExpress

Código de producto. p-200099931
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16451359 1 g 1 g
16439855 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16451359 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13571

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Betamethasone dipropionate is a glucocorticoid steroid with anti-inflammatory and immunosuppressive abilities.

Betamethasone dipropionate is a glucocorticoid steroid with anti-inflammatory and immunosuppressive abilities.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Betamethasone dipropionate
CAS 5593-20-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H37FO7
Cantidad 1 g
Sinónimo Betamethasone 17,21-dipropionate
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (218.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C[C@H](C)[C@]2(OC(CC)=O)C(COC(CC)=O)=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C1)=O
Peso molecular (g/mol) 504.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.59
Porcentaje de pureza 98.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.