Learn More
Betaine, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betaine (Trimethylglycine) |
| Nombres de analitos o componentes | Betaine (Trimethylglycine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3 |
| Tipo de solución | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.079 |