Learn More
Betaína, 98 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13468448 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
missing translation for 'unitSize'
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
Code produit. Cantidad Envase unitSize
13468448 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10246930 5 g Frasco de vidrio 5 g
10591451 100 g Frasco de plástico 100 g
10721424 500 g Frasco de plástico 500 g
4 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 13468448
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 204240025
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-43-7
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00012123
Clave InChI KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
Nombre IUPAC 2-(trimetilazaniomil)acetato
SMILES C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Spécification
Nombre del producto químico o material βine
Nombre de nota Anhydrous
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 301.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (140°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)3NCH2CO2
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 04, IV, 2369
Índice Merck 15, 1181
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (25°C). Other solubilities: 55g/100 g methanol,8.7g/100 g ethanol,sparingly soluble in ether,slightly soluble in chloroform
Transmitancia 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 98%
Grado Análisis
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.