Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN Particle Size Guard Cartridges, 5μm Particle Size
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN Particle Size Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
- Columnas Thermo Scientific de alta eficiencia y reproducibilidad
- Tamaño de poro de 150 Å para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Especificaciones
Especificaciones
| Carga de carbono | 5 % |
| pH | De 2 a 9 |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Tamaño de poro | 150Å |
| Área de la superficie | 200 m2/g |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Tipo USP | L10 |
| Mostrar más |