Learn More
Thermo Scientific™ Columnas BetaBasic™ CN, tamaño de partícula 5 μm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las columnas HPLC Thermo ScientificTM BetaBasicTM CN están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Tamaño de poro apto para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con | LC/MS, APCI |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 150 Å |
| Área de la superficie | 200 m²/g |
| Tipo USP | L10 |
| Fase estacionaria | Ciano (CN) |
| Mostrar más |