Learn More
Thermo Scientific™ Columnas BetaBasic™ CN, tamaño de partícula 5 μm
Código de producto. 10189334 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10189334
Marca: Thermo Scientific™ 71705052130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas Thermo Scientific BetaBasic CN aúnan eficiencia y reproducibilidad.
Las columnas HPLC Thermo ScientificTM BetaBasicTM CN están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • Tamaño de poro apto para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
  • Estabilidad de pH excepcional
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con LC/MS, APCI
Longitud (métrico) 50 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 150 Å
Área de la superficie 200 m²/g
Tipo USP L10
Fase estacionaria Ciano (CN)
Línea de productos Beta
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 5 %
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase normal y reversa