Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas BetaBasic™ 8 Javelin
Código de producto. 11583241 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 11583241
Marca: Thermo Scientific™ 71405012106
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una buena primera opción para compuestos que normalmente se consideran difíciles de analizar
  • El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Carga de carbono 7 %
pH De 2 a 8
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Tamaño de poro 150Å
Área de la superficie 200 m2/g
Tipo Columna para HPLC
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con (equipo) Columna HPLC analítica
Fase estacionaria BetaBasic 8
Con desactivación terminal No
Tipo USP L7
Línea de productos Beta